Documents
591637
Sigma-Aldrich
Poly(2,2,3,3-tetrafluoropropyl methacrylate)
About This Item
Formule linéaire :
[CH2C(CH3)(CO2CH2CF2CHF2)]n
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.417 (lit.)
Température de transition
Tg (DSC) 68 °C(lit.)
Solubilité
DMSO: soluble
NMP: soluble
THF: soluble
methylene chloride: soluble
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articles
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.