Principaux documents
588636
Sigma-Aldrich
Adipoyl-d8 chloride
98 atom % D
Synonyme(s) :
Hexanedioyl-d8 chloride
About This Item
Formule linéaire :
ClOC(CD2)4COCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Essai
99% (CP)
pb
105-107 °C/2 mmHg (lit.)
Densité
1.313 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+8
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])(C(Cl)=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(Cl)=O
InChI
1S/C6H8Cl2O2/c7-5(9)3-1-2-4-6(8)10/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
Clé InChI
PWAXUOGZOSVGBO-SVYQBANQSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup