151777
Acetic acid-d
99 atom % D
Synonyme(s) :
mono-Deuteroacetic acid, Acetic (acid-d), Monodeuteroacetic acid
210,00 $
About This Item
210,00 $
Produits recommandés
Densité de vapeur
2.07 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
11.4 mmHg
Pureté isotopique
99 atom % D
Essai
99% (CP)
Forme
liquid
Limite d'explosivité
4-19.9 % (lit.)
Technique(s)
NMR: suitable
Impuretés
≤0.50% water
water
pb
116-117 °C (lit.)
Pf
15-16 °C (lit.)
Densité
1.059 g/cm3 at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES
[2H]OC(C)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i/hD
Clé InChI
QTBSBXVTEAMEQO-DYCDLGHISA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
104.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
40 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter