Documents
920150
Sigma-Aldrich
2-Deoxy-D-glucose-2,2-d2
≥97 atom % D, ≥97% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6D2H10O5
Poids moléculaire :
166.17
Code UNSPSC :
12352201
Pureté isotopique
≥97 atom % D
Pureté
≥97% (CP)
Changement de masse
M+2
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable