Documents
576468
Sigma-Aldrich
7-Hydroxy-4-phenylcoumarin
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H10O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
248-252 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Oc1ccc2c(OC(=O)C=C2c3ccccc3)c1
InChI
1S/C15H10O3/c16-11-6-7-12-13(10-4-2-1-3-5-10)9-15(17)18-14(12)8-11/h1-9,16H
Clé InChI
IVJMJRRORVMRJJ-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1