574708
1-(4-Chlorophenyl)-4,4,4-trifluoro-1,3-butanedione
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H6ClF3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
250.60
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Produits recommandés
Essai
97%
Pf
60-64 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
fluoro
ketone
Chaîne SMILES
FC(F)(F)C(=O)CC(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C10H6ClF3O2/c11-7-3-1-6(2-4-7)8(15)5-9(16)10(12,13)14/h1-4H,5H2
Clé InChI
LJHFYVKVIIMXQM-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable