217042
4,4,4-Trifluoro-1-phenyl-1,3-butanedione
99%
Synonyme(s) :
BTA
94,50 $
About This Item
94,50 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
solid
pb
224 °C (lit.)
Pf
38-40 °C (lit.)
Solubilité
95% ethanol: soluble 25 mg/mL, clear, colorless to yellow
Groupe fonctionnel
fluoro
ketone
phenyl
Chaîne SMILES
FC(F)(F)C(=O)CC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H7F3O2/c11-10(12,13)9(15)6-8(14)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
Clé InChI
VVXLFFIFNVKFBD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
210.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
99 °C - closed cup