Principaux documents
568260
Sigma-Aldrich
3-(2,3-Dimethoxyphenyl)propionic acid
99%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3O)2C6H3CH2CH2CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
99%
Pf
64-68 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1cccc(CCC(O)=O)c1OC
InChI
1S/C11H14O4/c1-14-9-5-3-4-8(11(9)15-2)6-7-10(12)13/h3-5H,6-7H2,1-2H3,(H,12,13)
Clé InChI
QPHAUUNQQLRYCJ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable