565385
3-Bromo-4-methoxybenzoic acid
96%
Synonyme(s) :
3-Bromo-p-anisic acid
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H3(OCH3)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.04
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Produits recommandés
Essai
96%
Pf
220-222 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COc1ccc(cc1Br)C(O)=O
InChI
1S/C8H7BrO3/c1-12-7-3-2-5(8(10)11)4-6(7)9/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
BBPZABXVRBFWGD-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable