Principaux documents
563463
Sigma-Aldrich
(4-Fluorophenylethynyl)trimethylsilane
97%
About This Item
Formule linéaire :
FC6H4C≡CSi(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5090 (lit.)
pb
40 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densité
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(C)C#Cc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C11H13FSi/c1-13(2,3)9-8-10-4-6-11(12)7-5-10/h4-7H,1-3H3
Clé InChI
ZRXYWQKYSSVZNJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
195.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
90.6 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter