Principaux documents
560693
Sigma-Aldrich
2,5-Bis(hexyloxy)benzene-1,4-diacetonitrile
98%
Synonyme(s) :
1,4-Bis(cyanomethyl)-2,5-bis(hexyloxy)benzene
About This Item
Formule linéaire :
[CH3(CH2)5O]2C6H2(CH2CN)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
356.50
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
98%
Pf
93.9-98.2 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCOc1cc(CC#N)c(OCCCCCC)cc1CC#N
InChI
1S/C22H32N2O2/c1-3-5-7-9-15-25-21-17-20(12-14-24)22(18-19(21)11-13-23)26-16-10-8-6-4-2/h17-18H,3-12,15-16H2,1-2H3
Clé InChI
GFPGEWHJZPFZMC-UHFFFAOYSA-N
Application
Monomeric precursor for the light-emitting polymer OC6C6-CN-PPV (or DHeO-CN-PPV)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable