196819
Tetrafluorophthalonitrile
95%
Synonyme(s) :
1,2-Dicyano-3,4,5,6-tetrafluorobenzene, 3,4,5,6-Tetrafluoro-1,2-benzenedicarbonitrile
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Pf
81-86 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Fc1c(F)c(F)c(C#N)c(C#N)c1F
InChI
1S/C8F4N2/c9-5-3(1-13)4(2-14)6(10)8(12)7(5)11
Clé InChI
OFLRJMBSWDXSPG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
- copper, copper (I) chloride or copper (II) chloride to yield copper (II) hexadecafluorophthalocyanine
- potassium salt of 2-hydroxyhexafluoro-2-propylbenzene to yield 2-phenyl-2-(3,4-dicyano- trifluorophenoxy) hexafluoropropane
- dipotassium salt of 1,3-bis(2-hdroxyhexafluoro-2- propyl) benzene to yield fluorinated phthalonitrile resins
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable