Principaux documents
560480
Sigma-Aldrich
4-(Methylthio)benzyl chloride
97%
About This Item
Formule linéaire :
CH3SC6H4CH2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.68
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Niveau de qualité
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.6020 (lit.)
Densité
1.170 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CSc1ccc(CCl)cc1
InChI
1S/C8H9ClS/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-5H,6H2,1H3
Clé InChI
VWVZFHRDLPHBEG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter