Principaux documents
559644
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-4-methylbenzenesulfonamide
97%
About This Item
Formule linéaire :
FC6H3(CH3)SO2NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
130-134 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(cc1F)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C7H8FNO2S/c1-5-2-3-6(4-7(5)8)12(9,10)11/h2-4H,1H3,(H2,9,10,11)
Clé InChI
IJEDLYZMLJORCY-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable