Documents
493678
Sigma-Aldrich
Bis(pentamethylcyclopentadienyl)cobalt(III) hexafluorophosphate
98%
Synonyme(s) :
Decamethylcobaltocenium hexafluorophosphate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H30CoF6P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
474.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
98%
Pertinence de la réaction
core: cobalt
reagent type: catalyst
Pf
305 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
[Co+].F[P-](F)(F)(F)(F)F.C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[C](C)[C](C)[C](C)[C]2C
InChI
1S/2C10H15.Co.F6P/c2*1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;;1-7(2,3,4,5)6/h2*1-5H3;;/q;;+1;-1
Clé InChI
ILKSSYYMFRGBHO-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Spontaneous assembly of titanium and gallium bis(dihydroxybenzamido)naphthalene supramolecular tetranuclear cluster complexes
  • Preparation of cobaltocenium nickel bisdithiolene complexes
  • Metathesis reaction with potassium biphenoxide
  • Nucleophilic addition and single-electron reduction reactions
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges