Documents
558184
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Synonyme(s) :
2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
About This Item
Formule linéaire :
FC6H3(CF3)B(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.92
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Pf
104-109 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OB(O)c1cc(ccc1F)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H5BF4O2/c9-6-2-1-4(7(10,11)12)3-5(6)8(13)14/h1-3,13-14H
Clé InChI
KUHVVLFCTMTYGR-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Functionalization via lithiation and reaction with electrophiles
  • Selective rhodium-catalyzed conjugate addition reactions
  • Preparation of inhibitors of kinesin spindle protein (KSP) for potential use as antitumor agents
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable