Documents
521388
Sigma-Aldrich
2,4-Dichlorophenylboronic acid
≥95%
Synonyme(s) :
2,4-Dichlorobenzeneboronic acid
About This Item
Formule linéaire :
Cl2C6H3B(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.82
Numéro Beilstein :
4983878
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥95%
Pf
246-249 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OB(O)c1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C6H5BCl2O2/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3,10-11H
Clé InChI
QNEGDGPAXKYZHZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant involved in:
  • Suzuki coupling reactions with alkynyl bromides or aniline / thiophenol
  • Selective hydroxylation to phenols
Reactant involved in synthesis of biologically active molecules including:
  • N-hydroxyindole-2-carboxylates for use as lactate dehydrogenase inhibitors
  • Non-ATP competitive MK2 inhibitors
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable