557803
2,6-Dichloroquinoline
97%
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
solid
Pf
161-164 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES
Clc1ccc2nc(Cl)ccc2c1
InChI
1S/C9H5Cl2N/c10-7-2-3-8-6(5-7)1-4-9(11)12-8/h1-5H
Clé InChI
LPDFGLZUUCLXGM-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable