557315
4-(Methylsulfonyl)benzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Pf
165-169 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CS(=O)(=O)c1ccc(cc1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H7ClO4S2/c1-13(9,10)6-2-4-7(5-3-6)14(8,11)12/h2-5H,1H3
Clé InChI
TYJOQICPGZGYDT-UHFFFAOYSA-N
Application
4-(Methylsulfonyl)benzenesulfonyl chloride may be used in the preparation of 5′-deoxy-5′-[4-(methylsulfonyl)benzenesulfonamido]thymidine.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Déjà en possession de ce produit ?
Synthesis and biological evaluation of inhibitors of thymidine monophosphate kinase from Bacillus anthracis.
Nucleosides, nucleotides & nucleic acids, 27(3), 244-260 (2008)