Principaux documents
557250
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-fluoro-3-methylphenylboronic acid
About This Item
Formule linéaire :
C6H2ClF(CH3)B(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.39
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Pf
150-154 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
fluoro
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(F)c(B(O)O)c1Cl
InChI
1S/C7H7BClFO2/c1-4-2-3-5(10)6(7(4)9)8(11)12/h2-3,11-12H,1H3
Clé InChI
FOZVMQJCNIKFOB-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable