Principaux documents
560278
Sigma-Aldrich
5-Aminoisatoic anhydride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H6N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
solid
Impuretés
may contain ≤10% DMF
Pf
>300 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES 
Nc1ccc2NC(=O)OC(=O)c2c1
InChI
1S/C8H6N2O3/c9-4-1-2-6-5(3-4)7(11)13-8(12)10-6/h1-3H,9H2,(H,10,12)
Clé InChI
QEQDLBKVHJXPJA-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • β-cyclodextrin catalyzed synthesis of tryptanthrin and its analogs in water
  • Synthesis of amino-chloroquinolyl derivatives as antimalarial agents
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Synthesis and antimalarial activity of new 4-amino-7-chloroquinolyl amides, sulfonamides, ureas and thioureas.
Ekoue-Kovi K, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 17(1), 270-283 (2009)