Documents
753203
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)pyridine-2-thiol
97%
Synonyme(s) :
3-(Trifluoromethyl)-2-mercaptopyridine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H4F3NS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
178-183 °C
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)c1cccnc1S
InChI
1S/C6H4F3NS/c7-6(8,9)4-2-1-3-10-5(4)11/h1-3H,(H,10,11)
Clé InChI
ACGSRAAAQJSWLC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable