B82251
Bromotrichloromethane
99%
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
6.85 (vs air)
Pression de vapeur
38.4 mmHg ( 25 °C)
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.5065 (lit.)
Point d'ébullition
105 °C (lit.)
Pf
−6 °C (lit.)
Densité
2.012 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
ClC(Cl)(Cl)Br
InChI
1S/CBrCl3/c2-1(3,4)5
Clé InChI
XNNQFQFUQLJSQT-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable