554073
Rubrene
≥98%
Synonyme(s) :
5,6,11,12-Tetraphenylnaphthacene
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98%
Pf
330-335 °C (lit.)
λmax
299 nm
460 nm (2nd)
Chaîne SMILES
c1ccc(cc1)-c2c3ccccc3c(-c4ccccc4)c5c(-c6ccccc6)c7ccccc7c(-c8ccccc8)c25
InChI
1S/C42H28/c1-5-17-29(18-6-1)37-33-25-13-14-26-34(33)39(31-21-9-3-10-22-31)42-40(32-23-11-4-12-24-32)36-28-16-15-27-35(36)38(41(37)42)30-19-7-2-8-20-30/h1-28H
Clé InChI
YYMBJDOZVAITBP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Organic Semiconductor Laser Materials
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.