Documents
553972
Sigma-Aldrich
Tris(dimethylamido)antimony(III)
99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Tris(dimethylamino)antimony(III)
About This Item
Formule linéaire :
[(CH3)2N]3Sb
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
253.99
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99.99% trace metals basis
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
core: antimony
reagent type: catalyst
Point d'ébullition
32-34 °C/0.45 mmHg
Densité
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CN(C)[Sb](N(C)C)N(C)C
InChI
1S/3C2H6N.Sb/c3*1-3-2;/h3*1-2H3;/q3*-1;+3
Clé InChI
ZUSRFDBQZSPBDV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Atomic number of base material: 51 Antimony
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter