Principaux documents
494135
Sigma-Aldrich
Tin(IV) tert-butoxide
≥99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Tin tetra(tert -butoxide), Tin(IV) tert -butoxide, Tin(IV) tetra-tert -butoxide
5 G
214,00 $
25 G
760,00 $
214,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
214,00 $
25 G
760,00 $
About This Item
Formule linéaire :
Sn(OC(CH3)3)4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
411.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
214,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥99.99% trace metals basis
Forme
low-melting solid
Pertinence de la réaction
core: tin
Pf
40-44 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)O[Sn](OC(C)(C)C)(OC(C)(C)C)OC(C)(C)C
InChI
1S/4C4H9O.Sn/c4*1-4(2,3)5;/h4*1-3H3;/q4*-1;+4
Clé InChI
OSXGKVOYAKRLCS-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Metal Oxide Electrospun Nanofibrous Membranes for Effective Dye Degradation and Sustainable Photocatalysis: This study involves the use of Tin(IV) tert-butoxide in the preparation of metal oxide nanofibrous membranes for photocatalytic applications, highlighting its relevance in material science and sustainable technology (V Jagadeesh Babu et al., 2023).
  • Atmospheric atomic layer deposition of SnO2 thin films with tin (II) acetylacetonate and water: The research uses Tin(IV) tert-butoxide in a process to develop SnO2 thin films, critical for electronics and optoelectronics, showcasing its utility in advanced material synthesis (VH Nguyen et al., 2022).
Caractéristiques et avantages
Precursor for OMCVD. Precursor for Sn-Al oxy alkoxide which may be heat-treated resulting in a zerovalent metal film. Ester elimination reactions lead to the rational synthesis of metal oxide materials.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable