932450
Rubrene
≥99% (HPLC)
Synonyme(s) :
Naphthacene, Rubrene, 5,6,11,12-Tetraphenylnaphthacene
300,00 $
About This Item
300,00 $
Produits recommandés
Qualité
sublimed grade
Niveau de qualité
Essai
≥99% (HPLC)
Activité optique
[α]/D
Perte
0.5% TGA, > 250 °C (weight loss)
Pf
330-335 °C (lit.)
Solubilité
THF: soluble
chloroform: soluble
toluene: soluble
λmax
299 nm
Fluorescence
λex 221-227 nm; λem ≥35000 nm (in 0.005g/l, Heptane)
λex 296-302 nm; λem ≥95000 nm (in 0.005g/l, Heptane)
λex 457-463 nm; λem ≥5000 nm (in 0.005g/l, Heptane)
λex 485-491 nm; λem ≥9000 nm (in 0.005g/l, Heptane)
λex 520-526 nm; λem ≥9000 nm (in 0.005g/l, Heptane)
λem 553 nm±10 nm in THF
Énergie orbitale
HOMO 5.4 eV
LUMO 3.2 eV
λ
in THF
Absorption UV
λ: 299 nm±5 nm Amax
Chaîne SMILES
c1ccc(cc1)-c2c3ccccc3c(-c4ccccc4)c5c(-c6ccccc6)c7ccccc7c(-c8ccccc8)c25
InChI
1S/C42H28/c1-5-17-29(18-6-1)37-33-25-13-14-26-34(33)39(31-21-9-3-10-22-31)42-40(32-23-11-4-12-24-32)36-28-16-15-27-35(36)38(41(37)42)30-19-7-2-8-20-30/h1-28H
Clé InChI
YYMBJDOZVAITBP-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable