Principaux documents
550280
Sigma-Aldrich
1,3-Dihydro-4-(2-hydroxyphenyl)-2H-1,5-benzodiazepin-2-one
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H12N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Plus de détails sur ce produit 550280 Contacter notre Service technique
Essai
97%
Forme
solid
Pf
275-279 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Oc1ccccc1C2=Nc3ccccc3NC(=O)C2
InChI
1S/C15H12N2O2/c18-14-8-4-1-5-10(14)13-9-15(19)17-12-7-3-2-6-11(12)16-13/h1-8,18H,9H2,(H,17,19)
Clé InChI
HUFCCRRBLQYUTK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable