Documents
728314
Sigma-Aldrich
1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-amino-2-deoxy-β-D-glucopyranose hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-β-D-glucosamine, 2-Amino-2-deoxy-β-D-glucopyranose 1,3,4,6-tetraacetate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H21NO9 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
383.78
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D 30.0±2.0°, c = 1 in H2O
Composition
carbon, 42.9-44.7%
nitrogen, 3.4-3.9%
Chaîne SMILES 
Cl.CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](OC(C)=O)[C@H](N)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C14H21NO9.ClH/c1-6(16)20-5-10-12(21-7(2)17)13(22-8(3)18)11(15)14(24-10)23-9(4)19;/h10-14H,5,15H2,1-4H3;1H/t10-,11-,12-,13-,14-;/m1./s1
Clé InChI
BQLUYAHMYOLHBX-XAWYEFCRSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable