549169
5-Amino-3-(4-methylphenyl)-1-phenylpyrazole
97%
Synonyme(s) :
3-(4-Methylphenyl)-1-phenyl-1H-pyrazol-5-amine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
173-176 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1ccc(cc1)-c2cc(N)n(n2)-c3ccccc3
InChI
1S/C16H15N3/c1-12-7-9-13(10-8-12)15-11-16(17)19(18-15)14-5-3-2-4-6-14/h2-11H,17H2,1H3
Clé InChI
WMJZITXAXMNGCH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable