Principaux documents
PH001967
3-methyl-4-(3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)-1-phenyl-1H-pyrazol-5(4H)-one
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H18N4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
330.393
Numéro MDL:
Autres remarques