Principaux documents
548278
Sigma-Aldrich
N-(3-Aminophenyl)methanesulfonamide
Synonyme(s) :
3-(Methylsulfonylamino)aniline, 3-N-(Methylsulfonyl)aminoaniline, N-(3-Aminophenyl)methanesulfamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H10N2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pf
117-121 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CS(=O)(=O)Nc1cccc(N)c1
InChI
1S/C7H10N2O2S/c1-12(10,11)9-7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5,9H,8H2,1H3
Clé InChI
UQRRCQRFQGOHAI-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Preparation of biologically and pharmacologically active molecules
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable