Principaux documents
536083
Sigma-Aldrich
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzenethiol
97%
Synonyme(s) :
3,5-Bis(trifluoromethyl)thiophenol
1 ML
188,00 $
10 ML
922,00 $
188,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
188,00 $
10 ML
922,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(CF3)2C6H3SH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
188,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.442 (lit.)
pb
167 °C (lit.)
Densité
1.46 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)c1cc(S)cc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H4F6S/c9-7(10,11)4-1-5(8(12,13)14)3-6(15)2-4/h1-3,15H
Clé InChI
KCAQWPZIMLLEAF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
150.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
65.6 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Suhailah S Al-Jameel et al.
World journal of microbiology & biotechnology, 34(4), 52-52 (2018-03-20)
Hay synthesis of a novel series of symmetrically tetra-substituted thiophenyl zinc(II)phthalocyanines (RS)4ZnPcs 4a-c was reported. Their novel 4-thiophenyl-phthalonitriles precursors 3(a-c) were synthesized from their substituted thiophenols 2(a-c). They were screened for their in-vitro antitumor activity on Human lung adenocarcinoma (A549)
Elzbieta Stepula et al.
ACS applied materials & interfaces, 12(29), 32321-32327 (2020-06-24)
There is an urgent clinical need for multicolor imaging of single cancer cells (no ensemble averaging) for identifying heterogenous expression of predictive biomarkers. Specifically, the comprehensive characterization of single disseminated tumor cells (sDTCs) responsible for metastatic relapse is the key