Key Documents
547158
Sigma-Aldrich
trans,trans-2,4-Hexadienyl acetate
97%
Synonyme(s) :
Sorbyl acetate
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH=CH)2CH2OC(O)CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.18
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.474 (lit.)
Point d'ébullition
192-193 °C (lit.)
Densité
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H]/C(C)=C([H])\C([H])=C(/[H])COC(C)=O
InChI
1S/C8H12O2/c1-3-4-5-6-7-10-8(2)9/h3-6H,7H2,1-2H3/b4-3+,6-5+
Clé InChI
PXVKYPFROMBALG-VNKDHWASSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
181.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
83.3 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter