Principaux documents
310476
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-5-Oxo-2-tetrahydrofurancarboxylic acid
98%
Synonyme(s) :
(R)-γ-Carboxy-γ-butyrolactone, (R)-5-Oxotetrahydro-2-furancarboxylic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H6O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
130.10
Beilstein:
1424499
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D −14°, c = 5 in methanol
Pureté optique
ee: 97% (GLC)
pb
165-167 °C/0.3 mmHg (lit.)
Pf
71-73 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
ester
Chaîne SMILES 
OC(=O)[C@H]1CCC(=O)O1
InChI
1S/C5H6O4/c6-4-2-1-3(9-4)5(7)8/h3H,1-2H2,(H,7,8)/t3-/m1/s1
Clé InChI
QVADRSWDTZDDGR-GSVOUGTGSA-N
Description générale
(R)-(−)-5-Oxo-2-tetrahydrofurancarboxylic acid belongs to the class of furans, considered as heterocyclic building blocks. It is used as an HPLC derivatization reagent for UV/Vis detection.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Shinji K Strain et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 33(17), 1401-1409 (2019-05-31)
2-Hydroxyglutarate (2-hg) exists as enantiomers and can readily undergo cyclization to its lactone. Gas chromatography/electron ionization mass spectrometry (GC/EI-MS) has been used to separate 2-hg enantiomers in bodily fluids but the assay cannot simultaneously measure cyclic and acylic 2-hg enantiomers.