Principaux documents
W358126
Sigma-Aldrich
3-Octanol
greener alternative
natural, ≥97%, FCC, FG
Synonyme(s) :
Ethyl pentyl carbinol
W358126-SAMPLE-K
77,30 $
100 G
206,00 $
1 KG
521,00 $
4 KG
1 260,00 $
77,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W358126-SAMPLE-K
77,30 $
100 G
206,00 $
1 KG
521,00 $
4 KG
1 260,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)4CH(OH)CH2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
130.23
Numéro FEMA:
3581
Beilstein:
1719310
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
2.098
Nomenclature NACRES :
NA.21
77,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Niveau de qualité
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Densité de vapeur
~4.5 (vs air)
Pression de vapeur
~1 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥97%
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice de réfraction
n20/D 1.426 (lit.)
pb
174-176 °C (lit.)
Densité
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Autre catégorie plus écologique
Propriétés organoleptiques
cheese; creamy; mushroom; musty; earthy
Chaîne SMILES 
CCCCCC(O)CC
InChI
1S/C8H18O/c1-3-5-6-7-8(9)4-2/h8-9H,3-7H2,1-2H3
Clé InChI
NMRPBPVERJPACX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
3-Octanol is one of the major volatile flavor components of mushroom.[1][2]
Natural occurrence: Spearmint oil, oat groats, Ocimum basilicum, pimento leaf and truffle.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
Application
  • Impact of aroma-enhancing microorganisms on aroma attributes of industrial Douchi: An integrated analysis using E-nose, GC-IMS, GC-MS, and descriptive sensory evaluation.: This study explores the enhancement of aroma attributes in Douchi through the use of aroma-enhancing microorganisms. It highlights the role of 3-Octanol in modifying flavor profiles, which could lead to improved food processing techniques (Li et al., 2024).
  • Nematicidal Activity of Phytochemicals against the Root-Lesion Nematode Pratylenchus penetrans.: Investigates the potential use of 3-Octanol as a natural nematicide. This research highlights its effectiveness in controlling agricultural pests, offering a safer alternative to synthetic pesticides (Barbosa et al., 2024).
Actions biochimiques/physiologiques
Taste at 10 ppm
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
154.4 °F
Point d'éclair (°C)
68 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Volatile composition of fourteen species of fresh wild mushrooms (Boletales).
Rapior S, et al.
J. Essent. Oil Res., 9(2), 231-234 (1997)
Mushroom flavor.
Maga JA.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 29(1), 1-4 (1981)
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 21, 53-53 (1996)
Nannan Chen et al.
Biochemical and biophysical research communications, 460(4), 944-948 (2015-04-07)
Age-related memory impairment (AMI) is a phenomenon observed from invertebrates to human. Memory extinction is proposed to be an active inhibitory modification of memory, however, whether extinction is affected in aging animals remains to be elucidated. Employing a modified paradigm
Yichun Shuai et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 112(48), E6663-E6672 (2015-12-03)
Recent studies have identified molecular pathways driving forgetting and supported the notion that forgetting is a biologically active process. The circuit mechanisms of forgetting, however, remain largely unknown. Here we report two sets of Drosophila neurons that account for the