Principaux documents
546224
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-(1H-pyrazol-3-yl)phenol
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H7BrN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
239.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Pf
159-163 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Oc1ccc(Br)cc1-c2cc[nH]n2
InChI
1S/C9H7BrN2O/c10-6-1-2-9(13)7(5-6)8-3-4-11-12-8/h1-5,13H,(H,11,12)
Clé InChI
PNIKRSVKWZRJOK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable