Key Documents
540137
Sigma-Aldrich
(2S)-(+)-Glycidyl 3-nitrobenzenesulfonate
97%
Synonyme(s) :
(S)-(+)-Glycidyl 3-nitrobenzenesulfonate, (S)-(+)-Oxirane-2-methanol 3-nitrobenzenesulfonate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H9NO6S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
259.24
Numéro Beilstein :
4704456
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
97%
Activité optique
[α]20/D +22°, c = 2 in chloroform
Pf
64-66 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1cccc(c1)S(=O)(=O)OC[C@@H]2CO2
Informations légales
Manufactured under license by Rhodia Pharma Solutions, using Jacobsen HKR technology