539384
4-N-Propylbenzenesulfonyl chloride
About This Item
Produits recommandés
Indice de réfraction
n20/D 1.5400 (lit.)
pb
275-276 °C (lit.)
Densité
1.223 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCc1ccc(cc1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C9H11ClO2S/c1-2-3-8-4-6-9(7-5-8)13(10,11)12/h4-7H,2-3H2,1H3
Clé InChI
LEFGAGRZHLNPLS-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter