Principaux documents
537241
Sigma-Aldrich
4-Chloro-3-Fluorobenzaldehyde
97%
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H3(F)CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.56
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Pf
46-49 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
chloro
fluoro
Chaîne SMILES 
Fc1cc(C=O)ccc1Cl
InChI
1S/C7H4ClFO/c8-6-2-1-5(4-10)3-7(6)9/h1-4H
Clé InChI
AZMDWRPTDCIFRD-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
206.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
96.7 °C - closed cup