Principaux documents
536385
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2,5-dimethoxyaniline
97%
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H2(OCH3)2NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.62
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Pf
118-120 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1cc(Cl)c(OC)cc1N
InChI
1S/C8H10ClNO2/c1-11-7-4-6(10)8(12-2)3-5(7)9/h3-4H,10H2,1-2H3
Clé InChI
YGUFQYGSBVXPMC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Other,Blood
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
325.4 °F
Point d'éclair (°C)
163 °C