Principaux documents
8.02611
Sigma-Aldrich
2-Chloroaniline
for synthesis
Synonyme(s) :
2-Chloroaniline, o-Chloroaniline
100 ML
65,50 $
65,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
65,50 $
About This Item
Formule linéaire :
2-(Cl)C6H4NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
127.57
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Numéro de classement CE :
202-426-4
Nomenclature NACRES :
NA.22
65,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
0.5 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
>500 °C
Puissance
1000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Limite d'explosivité
2.4-14.2 % (v/v)
pb
207-209 °C/1013 hPa
Pf
-3 °C
Température de transition
flash point 105 °C
Solubilité
insoluble 5.13 g/L
Densité
1.21 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
Clc1c(cccc1)N
InChI
1S/C6H6ClN/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,8H2
Clé InChI
AKCRQHGQIJBRMN-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Chloroaniline for synthesis. CAS 95-51-2, chemical formula 2-(Cl)C₆H₄NH₂.
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.209 - 1.214
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible substances, toxic