23300
2-Chloroaniline
≥99.5% (GC)
181,00 $
About This Item
181,00 $
Produits recommandés
Essai
≥99.5% (GC)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.589
pb
208-210 °C (lit.)
Pf
0-3 °C
Solubilité
water: soluble 5.13 g/L at 20 °C
Densité
1.213 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES
Nc1ccccc1Cl
InChI
1S/C6H6ClN/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,8H2
Clé InChI
AKCRQHGQIJBRMN-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
221.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
105 °C - closed cup