Principaux documents
536016
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-hydroxymethylpyridine
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H6ClNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
143.57
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Pf
51-54 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OCc1ccc(Cl)nc1
InChI
1S/C6H6ClNO/c7-6-2-1-5(4-9)3-8-6/h1-3,9H,4H2
Clé InChI
GOXYBEXWMJZLJB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Toshio Mori et al.
Journal of hazardous materials, 402, 123831-123831 (2020-12-02)
We previously identified a cytochrome P450 (CYP) derived from the white-rot fungus Phanerochaete chrysosporium as involved in degradation of acetamiprid, a neonicotinoid (NEO) insecticide. In the present study, we investigated biodegradation of other NEOs by P. chrysosporium, and attempted to