Principaux documents
531030
Sigma-Aldrich
Tris(4-tert-butylphenyl)sulfonium triflate
electronic grade, ≥99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Tris(4-tert-butylphenyl)sulfonium trifluoromethanesulfonate
About This Item
Formule linéaire :
[(CH3)3CC6H4]3SCF3SO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
580.76
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Qualité
electronic grade
Description
Total acid <2 × 10-3 mol/kg
Total base <2 × 10-3 mol/kg
Essai
≥99% trace metals basis
Pf
250-253 °C (lit.)
Solubilité
PGMEA: <1%
γ-butyrolactone: ~25%
ethyl lactate: ~5%
λmax
201 nm
Chaîne SMILES 
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.CC(C)(C)c1ccc(cc1)[S+](c2ccc(cc2)C(C)(C)C)c3ccc(cc3)C(C)(C)C
InChI
1S/C30H39S.CHF3O3S/c1-28(2,3)22-10-16-25(17-11-22)31(26-18-12-23(13-19-26)29(4,5)6)27-20-14-24(15-21-27)30(7,8)9;2-1(3,4)8(5,6)7/h10-21H,1-9H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
Clé InChI
HHMQUQRJNPTPAJ-UHFFFAOYSA-M
Application
Cationic photoinitiator. Photoacid generator.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable