531014
Bis(4-tert-butylphenyl)iodonium perfluoro-1-butanesulfonate
electronic grade, ≥99%
407,00 $
About This Item
407,00 $
Produits recommandés
Qualité
electronic grade
Description
Total acid <2 × 10-3 mol/kg
Total base <2 × 10-3 mol/kg
Essai
≥99%
Pf
175-177 °C (lit.)
Solubilité
PGMEA: ~40%
ethyl lactate: ~55%
γ-butyrolactone: ~65%
Chaîne SMILES
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F.CC(C)(C)c1ccc([I+]c2ccc(cc2)C(C)(C)C)cc1
InChI
1S/C20H26I.C4HF9O3S/c1-19(2,3)15-7-11-17(12-8-15)21-18-13-9-16(10-14-18)20(4,5)6;5-1(6,3(9,10)11)2(7,8)4(12,13)17(14,15)16/h7-14H,1-6H3;(H,14,15,16)/q+1;/p-1
Clé InChI
DJBAOXYQCAKLPH-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable