Principaux documents
449598
Sigma-Aldrich
Aluminum chloride
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Aluminium trichloride, Aluminum trichloride, Trichloroaluminum
5 G
160,00 $
25 G
430,00 $
160,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
160,00 $
25 G
430,00 $
About This Item
Formule linéaire :
AlCl3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
133.34
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
eCl@ss :
38120507
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai:
99.99% trace metals basis
Qualité:
anhydrous
Forme:
powder
Solubilité:
benzene: slightly soluble(lit.)
160,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Pression de vapeur
1 mmHg ( 100 °C)
Essai
99.99% trace metals basis
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: aluminum
Impuretés
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
Pf
190 °C (lit.)
Solubilité
benzene: slightly soluble(lit.)
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES 
Cl[Al](Cl)Cl
InChI
1S/Al.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
Clé InChI
VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K
Description générale
Aluminum chloride is a white crystalline solid slightly soluble in benzene. Its Lewis acidity and chemical reactivity make it a promising candidate for catalyzing various reactions within fuel cells, solar cells and batteries contributing to enhanced efficiency and performance.
Application
Aluminum chloride can be used:
  • To prepare room temperature ionic liquid electrolyte to fabricate high performance Al-graphene battery.
  • As an electrolyte component for aluminum-ion batteries.
  • As a precursor to prepare nanocomposite catalyst for electrochemical Friedel-Craft reaction.
Caractéristiques et avantages
The vapor-phase co-reductions with other metal halides by hydrogen results in finely divided intermetallics with applications as structural materials or compounds with useful thermoelectric, magnetic, and oxidation-resistance properties. Aluminum nitride can be synthesized from the elemnts with AlCl3 added to help facilitate crystallization.
À utiliser avec
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Challenges in the electrochemical coating of high-strength steel screws by aluminum in an acidic ionic liquid composed of 1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride and AlCl3
Sherif Zein El Abedin and Endres F
Journal of Solid State Electrochemistry, 17(4), 1127-1132 (2013)
Al-Cd Alloy Formation by Aluminum Underpotential Deposition from AlCl3+NaCl Melts on Cadmium Substrate
Niko Jovicevic, et al.
Metall. Mater. Trans. B, 44(1), 106-114 (2013)
Diagnosis and management of hyperhidrosis.
R A Benson et al.
BMJ (Clinical research ed.), 347, f6800-f6800 (2013-11-28)
Bagineni Prasad et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 48(84), 10434-10436 (2012-09-20)
A conceptually new and straightforward introduction of sulfonyl groups at the C-7 position of an indole ring has been achieved via AlCl(3) mediated unexpected regioselective sulfonyl group migration for N-alkyl/aryl/heteroarylsulfonyl indoles affording potential inhibitors of Mycobacterium tuberculosis H37Rv chorismate mutase.
Mengyun Zhu et al.
Organic letters, 16(7), 1856-1859 (2014-03-19)
An unprecedented AlCl3-promoted formal [2 + 3]-cycloaddition of 1,1-cyclopropanes with readily available N-benzylic sulfonamides has been developed. Experimental evidence supports an unusual mechanism wherein the donor-acceptor cyclopropane serves as a source of 2-styrylmalonate rather than the "classical" 1,3-dipole. A broad