Principaux documents
530638
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethylfuran-3-carbonyl chloride
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H7ClO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.58
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.507 (lit.)
pb
203 °C (lit.)
Densité
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
acyl chloride
Chaîne SMILES 
Cc1cc(C(Cl)=O)c(C)o1
InChI
1S/C7H7ClO2/c1-4-3-6(7(8)9)5(2)10-4/h3H,1-2H3
Clé InChI
RWORXZHVOUPMMM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
197.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
92 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter