Principaux documents
530603
Sigma-Aldrich
2,5-Diaminopyridine
97%
1 G
116,00 $
5 G
551,00 $
10 G
659,00 $
116,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
116,00 $
5 G
551,00 $
10 G
659,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H7N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
109.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
116,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
pb
180 °C/12 mmHg (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1ccc(N)nc1
InChI
1S/C5H7N3/c6-4-1-2-5(7)8-3-4/h1-3H,6H2,(H2,7,8)
Clé InChI
MIROPXUFDXCYLG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2,5-Diaminopyridine is a disubstituted pyridine that can be prepared by the reduction of 5-nitro-2-aminopyridine using 10%Pd/C.[1]
Application
2,5-Diaminopyridine may be used in the preparation of 6-acetamidoimidazo[ 1,2-a]pyridine.[1] It may be used in the preparation of organo-soluble polyimides by reacting with different dianhydride monomers. These polyimides form the precursor for preparing novel polyimide-silica composites.[2]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Teleamination of the imidazo [1,2-a] pyridine system.
Hand ES and Paudler WW.
The Journal of Organic Chemistry, 43(14), 2900-2906 (1978)
Porous pyridine based polyimide?silica nanocomposites with low dielectric constant.
K?v?lc?m N, et al.
Journal of Porous Materials, 20(4), 709-718 (2013)