Principaux documents
193755
Sigma-Aldrich
2,5-Diaminopyridine dihydrochloride
97%
25 G
223,00 $
223,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
223,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H7N3 · 2HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.05
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
223,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Pf
264 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[H].Cl[H].Nc1ccc(N)nc1
InChI
1S/C5H7N3.2ClH/c6-4-1-2-5(7)8-3-4;;/h1-3H,6H2,(H2,7,8);2*1H
Clé InChI
RWHNUWWUPZKDQP-UHFFFAOYSA-N
Application
2,5-Diaminopyridine dihydrochloride was used in the synthesis of:
  • organic-inorganic hybrid compound, (C5H9N3)ZnCl4 .H2O[1]
  • (2-amino-5 ammoniopyridinium)[CuCl4][2]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Three-Dimensional Network Polymeric Structure of (2-Amino-5 Ammoniopyridinium)[CuCl4]: Crystal Supramolecularity and Magnetic Properties.
Walha S, et al.
Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 26(2), 437-442 (2013)
Preparation, crystal structure, and physical characterization of a new hybrid material (C5H9N3) ZnCl4? H2O.
Walha S, et al.
Journal of Coordination Chemistry, 63(8), 1358-1368 (2010)